Tisk…
4-Aminoantipyrin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
MQ300
A4382-10G A4382-100G A4382-250G A4382-25G A4382-50G
SIALA4382-10GEA 2280 CZK
SIALA4382-10G SIALA4382-100G SIALA4382-250G SIALA4382-25G SIALA4382-50G
4-Aminoantipyrin, Sigma-Aldrich®
4-Aminoantipyrin
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203.24
Bod tání: 107…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003145
CAS číslo: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 13,00596