Tisk…
4-Aminoantipyrin ≥98.0% analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
21161.122EA 1480 CZK
21161.122 21161.188
4-Aminoantipyrin ≥98.0% analytical reagent
4-Aminoantipyrin
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203.24
Bod tání: 107…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003145
CAS číslo: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 13,00596
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98.0 %
Suitable as phenol reagent Passes test
Melting point 106 - 109 °C
Loss on drying (90°C) Max. 0.5 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %