Tisk…
4-Aminoantipyrin zA, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
MQ100
1.07293.0010 1.07293.0100
1.07293.0010EA 2370 CZK
1.07293.0010 1.07293.0100
4-Aminoantipyrin zA, Supelco®
4-Aminoantipyrin
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203.24
Bod tání: 107…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003145
CAS číslo: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 13,00596
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 56 g/l (20 °C)
Melting Point 107 - 109 °C
Molar Mass 203.24 g/mol
Bulk Density 430 kg/m3
pH 7.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)