Tisk…
4-Aminoantipyrin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
103150250 103151000 103155000 103150025
ACRO103150250EA 1280 CZK
ACRO103150250 ACRO103151000 ACRO103155000 ACRO103150025
4-Aminoantipyrin 98%
4-Aminoantipyrin
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203.24
Bod tání: 105.5…110 °C
Hustota: 0.8 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003145
CAS číslo: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 13,00596
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
Loss on drying ≤1.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (5 % in water) Clear
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)