Tisk…
4-(Dimethylamino)antipyrine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,3-Dimethyl-4-(dimethylamino)-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-(Dimethylamino)phenazone
M-Clarity™ quality level = MQ200
D8015-100G D8015-25G
SIALD8015-100GEA 8310 CZK
SIALD8015-100G SIALD8015-25G
4-(Dimethylamino)antipyrine, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)antipyrine
Vzorec: C₁₃H₁₇N₃O
MW: 231,3 g/mol
Bod tání: 134…135 °C
MDL Number: MFCD00003142
CAS číslo: 58-15-1
EINECS: 200-365-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00495