4-(Dimethylamino)antipyrine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B21436.0B
B21436.18
B21436.30
B21436.0BEA
24470
CZK
B21436.0B
B21436.18
B21436.30
4-(Dimethylamino)antipyrine ≥98%
4-(Dimethylamino)antipyrine
Purity: 98+%
CAS No.: 58-15-1
Molecular Formula: C13H17N3O
Formula Weight: 231.30
Odour: Odourless
Melting Point: 105-109°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00003142
Vzorec:
C₁₃H₁₇N₃O Bod tání: 105…109 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003142 CAS číslo: 58-15-1 EINECS: 200-365-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,474 |