Tisk…
4-(Dimethylamino)antipyrine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
115740050 115741000 115740010 115740250
ACRO115740050EA 795 CZK
ACRO115740050 ACRO115741000 ACRO115740010 ACRO115740250
4-(Dimethylamino)antipyrine 97%
4-(Dimethylamino)antipyrine
Vzorec: C₁₃H₁₇N₃O
Bod tání: 105…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003142
CAS číslo: 58-15-1
EINECS: 200-365-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00495
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Specific optical rotation -15° to -18° (20 °C, 589 nm) (c=10, EtOH)