Tisk…
Fenazon, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
A5882-25G A5882-500G A5882-100G
A5882-25GEA 456 CZK
A5882-25G A5882-500G A5882-100G
Fenazon, Supelco®
Fenazon
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O
Bod varu: 388 °C (1013 hPa)
Bod tání: 152…154 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003146
CAS číslo: 60-80-0
EINECS: 200-486-6
Merck Index: 12,00757
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3bec02f544f0936850e3e272ec84ae82307c114e&vid=3bec02f544f0936850e3e272ec84ae82307c114e&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee4dd66725fcf5865f4f2fd94c21c72f5de2192f&vid=ee4dd66725fcf5865f4f2fd94c21c72f5de2192f&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0dd4ec2287655652829af0f426e804a714c0756a&vid=0dd4ec2287655652829af0f426e804a714c0756a&prid=web&clid=SAPDAM