Fenazon ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11089.22
A11089.36
A11089.22EA
1210
CZK
A11089.22
A11089.36
Fenazon ≥98%
Fenazon
Purity: 98%
CAS No.: 60-80-0
Molecular Formula: C11H12N2O
Formula Weight: 188.23
Melting Point: 111-114°
Beilstein Reference: 157775
Merck Reference: 14,716
MDL No.: MFCD00003146
Vzorec:
C₁₁H₁₂N₂O Bod varu: 388 °C (1013 hPa) Bod tání: 111…114 °C Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003146 CAS číslo: 60-80-0 EINECS: 200-486-6 Merck Index: 14,716 |