Tisk…
1-(3-Hydroxyphenyl)piperazine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L18702.06 L18702.14
L18702.06EA 954 CZK
L18702.06 L18702.14
1-(3-Hydroxyphenyl)piperazine ≥97%
1-(3-Hydroxyphenyl)piperazine
Purity: 98% CAS No.: 59817-32-2 Molecular Formula: C10H14N2O Formula Weight: 178.24 Melting Point: 205-208° Beilstein Reference: 4248583 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00052896
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O
Bod tání: 205…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052896
CAS číslo: 59817-32-2
UN: 3263
ADR: 8,III