Tisk…
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: o-(1-Piperazinyl)phenol, 2-(1-Piperazinyl)phenol
B20252.09 B20252.18
B20252.09EA 1360 CZK
B20252.09 B20252.18
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine ≥98%
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine
Purity: 98% CAS No.: 1011-17-2 Molecular Formula: C10H14N2O Formula Weight: 178.24 Melting Point: 122-127° Beilstein Reference: 10646 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00190246
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O
Bod varu: 318 °C (1013 hPa)
Bod tání: 122…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190246
CAS číslo: 1011-17-2
EINECS: 213-782-5
UN: 3263
ADR: 8,III