Tisk…
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M22601-25G M22601-5G
SIALM22601-25GEA 2780 CZK
SIALM22601-25G SIALM22601-5G
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O
Bod varu: 380 °C (1013 hPa)
Bod tání: 35…38 °C
Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005958
CAS číslo: 35386-24-4
EINECS: 252-537-7
UN: 2923
ADR: 8,III