Tisk…
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L18700.14 L18700.06 L18700.22
L18700.14EA 3100 CZK
L18700.14 L18700.06 L18700.22
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 98%
1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Purity: 98+% CAS No.: 6269-89-2 Molecular Formula: C10H13N3O2 Formula Weight: 207.23 Melting Point: 129-133° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005961
Vzorec: C₁₀H₁₃N₃O₂
MW: 207,23 g/mol
Bod tání: 129…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005961
CAS číslo: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III