Tisk…
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
124940050 124940250 124941000
ACRO124940050EA 964 CZK
ACRO124940050 ACRO124940250 ACRO124941000
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 98%
1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₃N₃O₂
Bod tání: 130…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005961
CAS číslo: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
HPLC ≥97.5 %