Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
73659-1G-F 73659-5G-F
SIAL73659-1G-FEA 1280 CZK
SIAL73659-1G-F SIAL73659-5G-F
1-(4-Chlorophenyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
1-(4-Chlorophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₃ClN₂
Bod varu: 137…138,5 °C (1 mmHg)
MDL Number: MFCD00044823
CAS číslo: 38212-33-8