PIPES disodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid disodium salt, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid) disodium salt, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid disodium salt, PIPES-Na2, 1,4-Piperazinediethanesulphonic acid disodium salt, Disodium piperazine-1,4-diethanesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
P3768-100G
P3768-1KG
P3768-250G
P3768-25G
P3768-500G
SIALP3768-100GEA
9670
CZK
SIALP3768-100G
SIALP3768-1KG
SIALP3768-250G
SIALP3768-25G
SIALP3768-500G
PIPES disodium salt, Sigma-Aldrich®
PIPES disodium salt
Vzorec:
C₈H₁₆N₂Na₂O₆S₂ MW: 346.34 |
MDL Number:
MFCD00064349 CAS číslo: 76836-02-7 EINECS: 278-562-3 |