PIPES monosodná sůl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid) monosodium salt, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid monosodium salt, PIPES-Na, Sodium hydrogen piperazine-1,4-diethanesulphonate, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid monosodium salt, Monosodium piperazine-1,4-diethanesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
P2949-100G
P2949-25G
P2949-500G
SIALP2949-100GEA
8570
CZK
SIALP2949-100G
SIALP2949-25G
SIALP2949-500G
PIPES monosodná sůl, Sigma-Aldrich®
PIPES monosodium salt
Vzorec:
C₈H₁₇N₂NaO₆S₂ MW: 324,35 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00065472 CAS číslo: 10010-67-0 EINECS: 233-005-3 |