Tisk…
PIPES, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
M-Clarity™ quality level = MQ400
P8203-250G P8203-50G
SIALP8203-250GEA 13170 CZK
SIALP8203-250G SIALP8203-50G
PIPES, Sigma-Aldrich®
PIPES
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₆S₂
MW: 302.37
Bod varu: 499
Bod tání: 300
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006159
CAS číslo: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Merck Index: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM