PIPES, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
M-Clarity™ quality level = MQ400
P6757-100G
P6757-1KG
P6757-25G
P6757-500G
SIALP6757-100GEA
7260
CZK
SIALP6757-100G
SIALP6757-1KG
SIALP6757-25G
SIALP6757-500G
PIPES, Sigma-Aldrich®
PIPES
Vzorec:
C₈H₁₈N₂O₆S₂ MW: 302,37 g/mol Bod varu: 499 °C (1013 hPa) Bod tání: 300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006159 CAS číslo: 5625-37-6 EINECS: 227-057-6 Merck Index: 12,07633 |