Tisk…
PIPES, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
80635-250G 80635-50G
SIAL80635-250GEA 25660 CZK
SIAL80635-250G SIAL80635-50G
PIPES, Sigma-Aldrich®
PIPES
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₆S₂
MW: 302,37 g/mol
Bod varu: 499 °C (1013 hPa)
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006159
CAS číslo: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Merck Index: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM