PIPES ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A16090.14
A16090.22
A16090.36
A16090.14EA
1200
CZK
A16090.14
A16090.22
A16090.36
PIPES ≥98%
PIPES
Purity: 98%
CAS No.: 5625-37-6
Molecular Formula: C8H18N2O6S2
Formula Weight: 302.37
Melting Point:
Vzorec:
C₈H₁₈N₂O₆S₂ Bod varu: 499 °C (1013 hPa) Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006159 CAS číslo: 5625-37-6 EINECS: 227-057-6 Merck Index: 14,7479 |