Tisk…
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H50290.03 H50290.06
H50290.03EA 2260 CZK
H50290.03 H50290.06
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine ≥98%
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine
Purity: 98% CAS No.: 5317-32-8 Molecular Formula: C7H16N2O Formula Weight: 144.22 Melting Point: 48-52° MDL No.: MFCD00023132
Vzorec: C₇H₁₆N₂O
Bod varu: 264 °C (1013 hPa)
Bod tání: 48…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023132
CAS číslo: 5317-32-8
EINECS: 226-176-0