Tisk…
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
H28807-100G H28807-500G
SIALH28807-100GEA 1590 CZK
SIALH28807-100G SIALH28807-500G
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Vzorec: C₆H₁₄N₂O
Bod varu: ∼246 °C (1013 hPa)
Bod tání: –38 °C
Hustota: 1,0595 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005970
CAS číslo: 103-76-4
EINECS: 203-142-3