Tisk…
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine 98.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
121191000 121195000
ACRO121191000EA 1410 CZK
ACRO121191000 ACRO121195000
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine 98.5%
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Vzorec: C₆H₁₄N₂O
Bod varu: ∼246 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005970
CAS číslo: 103-76-4
EINECS: 203-142-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %