Homopiperazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1,4-Diazepane, 1,4-Diazacycloheptane, Perhydro-1,4-diazepine
M-Clarity™ quality level = MQ200
H16604-100G
H16604-25G
SIALH16604-100GEA
5320
CZK
SIALH16604-100G
SIALH16604-25G
Homopiperazine, Sigma-Aldrich®
Homopiperazine
Vzorec:
C₅H₁₂N₂ MW: 100,16 g/mol Bod varu: 169 °C (1013 hPa) Bod tání: 43 °C |
MDL Number:
MFCD00006933 CAS číslo: 505-66-8 EINECS: 208-016-1 |