Tisk…
Homopiperazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,4-Diazepane, 1,4-Diazacycloheptane, Perhydro-1,4-diazepine
A15751.14 A15751.22
A15751.14EA 1860 CZK
A15751.14 A15751.22
Homopiperazine ≥98%
Homopiperazine
Purity: 98% CAS No.: 505-66-8 Molecular Formula: C5H12N2 Formula Weight: 100.17 Flash Point: 64°(147°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 168-170° Beilstein Reference: 102711 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00006933
Vzorec: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Bod varu: 168…170 °C
Bod tání: 38…44 °C
Hustota: 0,95
Bod vzplanutí: 64 °C (147 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006933
CAS číslo: 505-66-8
EINECS: 208-016-1
ADR: 8,III