Tisk…
Diphenylcyclopropenone 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, 2,3-Diphenylcycloprop-2-en-1-one, 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-on, 1,2-Diphenylcyclopropen-3-one
175820010 175820050 175820250
ACRO175820010EA 2220 CZK
ACRO175820010 ACRO175820050 ACRO175820250
Diphenylcyclopropenone 98%
Diphenylcyclopropenone
Vzorec: C₁₅H₁₀O
MW: 206,24 g/mol
Bod varu: 407 °C (1013 hPa)
Bod tání: 117…121 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001311
CAS číslo: 886-38-4
EINECS: 212-948-4
Merck Index: 12,03366
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to light orange-pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 121 °C
HPLC ≥97.5 %
Microbial contamination ≤5000 CFU/g (TAMC)
pH 6.5 to 7.5 (2 % in water)
Chlorides ≤2 % (as NaCl)
Total nitrogen 9.3 to 10.7 %
Amino nitrogen 1.8 to 3.2 %