Tisk…
1-Butylcyclohexanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-n-Butylcyclohexanol
B20579.06 B20579.14
B20579.06EA 1980 CZK
B20579.06 B20579.14
1-Butylcyclohexanol ≥98%
1-Butylcyclohexanol
Purity: 98% CAS No.: 5445-30-7 Molecular Formula: C10H20O Formula Weight: 156.27 MDL No.: MFCD00021404
Vzorec: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021404
CAS číslo: 5445-30-7