Tisk…
Cyclopropyl methyl ketone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1-Cyclopropylethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
C120006-100G C120006-25G
SIALC120006-100GEA 3450 CZK
SIALC120006-100G SIALC120006-25G
Cyclopropyl methyl ketone, Sigma-Aldrich®
Cyclopropyl methyl ketone
Vzorec: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Bod varu: 114 °C (1013 hPa)
Bod tání: –68 °C
Hustota: 0,899 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001297
CAS číslo: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
UN: 1992
ADR: 3,II