Tisk…

Cyclopropyl methyl ketone 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 1-Cyclopropylethanone

111710250 111711000 111715000
ACRO111710250EA 1120 CZK
ACRO111710250 ACRO111711000 ACRO111715000
Cyclopropyl methyl ketone 98%
Cyclopropyl methyl ketone
Vzorec: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Bod varu: 111 °C (760 mmHg)
Bod tání: –68 °C
Hustota: 0,898 g/cm³
Bod vzplanutí: 21 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001297
CAS číslo: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
UN: 2924
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR