Cyclohexanone oxime, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
C102202-100G
C102202-500G
SIALC102202-100GEA
1220
CZK
SIALC102202-100G
SIALC102202-500G
Cyclohexanone oxime, Sigma-Aldrich®
Cyclohexanone oxime
Vzorec:
C₆H₁₁NO Bod varu: 206 °C (1013 hPa) Bod tání: 88…90 °C Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00001660 CAS číslo: 100-64-1 EINECS: 202-874-0 |