Cyclohexanone oxime ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A19820.22
A19820.36
A19820.22EA
906
CZK
A19820.22
A19820.36
Cyclohexanone oxime ≥97%
Cyclohexanone oxime
Purity: 97%
CAS No.: 100-64-1
Molecular Formula: C6H11NO
Formula Weight: 113.16
Flash Point: 103°(217°F)
Melting Point: 87-91°
Boiling Point: 206-210°
Beilstein Reference: 1616769
MDL No.: MFCD00001660
Vzorec:
C₆H₁₁NO MW: 113,16 g/mol Bod varu: 206…210 °C Bod tání: 87…91 °C Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 103 °C (217 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001660 CAS číslo: 100-64-1 EINECS: 202-874-0 |