Tisk…
Cyclohexanone oxime 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
111201000 111205000 111200025
111201000.EA 758 CZK
111201000. 111205000. 111200025.
Cyclohexanone oxime 97%
Cyclohexanone oxime
Vzorec: C₆H₁₁NO
Bod varu: 206 °C (1013 hPa)
Bod tání: 88…92 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001660
CAS číslo: 100-64-1
EINECS: 202-874-0
UN: 1325
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %