Tisk…
trans-1,4-Diaminocyclohexane 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: trans-Hexahydro-1,4-phenylenediamine, trans-Cyclohexane-1,4-diamine, trans-1,4-Cyclohexanediamine
406360250 406361000
ACRO406360250EA 3140 CZK
ACRO406360250 ACRO406361000
trans-1,4-Diaminocyclohexane 98+%
trans-1,4-Diaminocyclohexane
Vzorec: C₆H₁₄N₂
MW: 114.19
Bod varu: 199
Bod tání: 68…71 °C
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075174
CAS číslo: 2615-25-0
UN: 3259
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to brown Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
Water ≤1 %
GC ≥98.0 %