Tisk…

1,2-Epoxycyclohexane, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Epoxycyclohexane, Cyclohexene oxide

M-Clarity™ quality level = MQ100

C102504-100ML C102504-25ML C102504-500ML
SIALC102504-100MLEA 2320 CZK
SIALC102504-100ML SIALC102504-25ML SIALC102504-500ML
1,2-Epoxycyclohexane, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxycyclohexane
Vzorec: C₆H₁₀O
Bod varu: 129 °C (1013 hPa)
Bod tání: –27 °C
Hustota: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005162
CAS číslo: 286-20-4
EINECS: 206-007-7
UN: 2920
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR