Tisk…

1,2-Epoxycyclohexane 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

111211000 111215000
ACRO111211000EA 857 CZK
ACRO111211000 ACRO111215000
1,2-Epoxycyclohexane 98%
1,2-Epoxycyclohexane
Vzorec: C₆H₁₀O
Bod varu: 129 °C (1013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0,97 g/cm³
Bod vzplanutí: 27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005162
CAS číslo: 286-20-4
EINECS: 206-007-7
UN: 2920
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
BSC Certification Passes


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR