Tetrafluoro-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
104353-1G
104353-5G
SIAL104353-1GEA
1110
CZK
SIAL104353-1G
SIAL104353-5G
Tetrafluoro-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
Tetrafluoro-p-benzoquinone
Vzorec:
C₆F₄O₂ Bod varu: 133 °C (1013 hPa) |
MDL Number:
MFCD00001592 CAS číslo: 527-21-9 EINECS: 208-411-9 |