Tisk…
Tetrachloro-o-benzoquinone 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4,5,6-Tetrachloro-1,2-benzoquinone, Tetrachloro-1,2-benzoquinone, 2-Chloranil, Tetrachloro-o-benzoquinone, o-Chloranil, 3,4,5,6-Tetrachlorocyclohexa-3,5-diene-1,2-dione
137990050 137990250
ACRO137990050EA 2160 CZK
ACRO137990050 ACRO137990250
Tetrachloro-o-benzoquinone 97%
Tetrachloro-o-benzoquinone
Vzorec: C₆Cl₄O₂
MW: 245,88 g/mol
Bod varu: 312 °C (1013 hPa)
Bod tání: 125…129 °C
Hustota: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001646
CAS číslo: 2435-53-2
EINECS: 219-424-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Bordeaux Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +12° to +15° (20 °C, 589 nm) (Neat)