Tisk…
Tetrachlor-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Tetrachloroquinone, 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzoquinone, 4-Chloranil, p-Chloranil, 2,3,5,6-Tetrachlorobenzo-1,4-quinone, Tetrachloro-1,4-benzoquinone
M-Clarity™ quality level = MQ200
232017-100G 232017-25G
SIAL232017-100GEA 7500 CZK
SIAL232017-100G SIAL232017-25G
Tetrachlor-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Tetrachlor-p-benzochinon
Vzorec: C₆Cl₄O₂
MW: 245,88 g/mol
Bod varu: 270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 290…293 °C
Hustota: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001594
CAS číslo: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
Merck Index: 13,02088