Tisk…
Tetrachlor-p-benzochinon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Tetrachloroquinone, 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzoquinone, 4-Chloranil, p-Chloranil, 2,3,5,6-Tetrachlorobenzo-1,4-quinone, Tetrachloro-1,4-benzoquinone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02361.0005 8.02361.0250
8.02361.0005EA 817 CZK
8.02361.0005 8.02361.0250
Tetrachlor-p-benzochinon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrachlor-p-benzochinon
Vzorec: C₆Cl₄O₂
MW: 245,88 g/mol
Bod varu: 270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 290…293 °C
Hustota: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001594
CAS číslo: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02088
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20°C) practically inSoluble
Melting Point 290 - 293 °C (sublimed)
Molar Mass 800 kg/m3
Bulk Density 800 kg/m3
Vapor Pressure 1 hPa (71 °C)
pH 3.5 - 4.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Ignition Point 400°C
Synonyms Tetrachloro-p-benzoquinone
Hill Formula C6Cl4O2