Tisk…
Tetrachlor-p-benzochinon ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Tetrachloroquinone, 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzoquinone, 4-Chloranil, p-Chloranil, 2,3,5,6-Tetrachlorobenzo-1,4-quinone, Tetrachloro-1,4-benzoquinone
A13495.14 A13495.22 A13495.36
A13495.14EA 1200 CZK
A13495.14 A13495.22 A13495.36
Tetrachlor-p-benzochinon ≥97%
Tetrachlor-p-benzochinon
Purity: 97% CAS No.: 118-75-2 Molecular Formula: C6Cl4O2 Formula Weight: 245.88 Melting Point: ca 290° subl. Beilstein Reference: 393006 Merck Reference: 14,2078 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001594
Vzorec: C₆Cl₄O₂
MW: 245,88 g/mol
Bod varu: 270 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼ 290 °C (subl.)
Hustota: 1,970
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001594
CAS číslo: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2078