Tisk…
Tetrachlor-p-benzochinon 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Tetrachloroquinone, 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzoquinone, 4-Chloranil, p-Chloranil, 2,3,5,6-Tetrachlorobenzo-1,4-quinone, Tetrachloro-1,4-benzoquinone
213561000 213562500 213565000
ACRO213561000EA 3680 CZK
ACRO213561000 ACRO213562500 ACRO213565000
Tetrachlor-p-benzochinon 99%
Tetrachlor-p-benzochinon
Vzorec: C₆Cl₄O₂
MW: 245,88 g/mol
Bod varu: 270 °C (1013 hPa)
Bod tání: >290 °C
Hustota: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001594
CAS číslo: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02088
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
HPLC ≥98.5 %