Tisk…
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: DDQ, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
D60400-100G D60400-10G D60400-5G
SIALD60400-100GEA 9310 CZK
SIALD60400-100G SIALD60400-10G SIALD60400-5G
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
Vzorec: C₈Cl₂N₂O₂
Bod varu: 396 °C (1013 hPa)
Bod tání: 209…214 °C
Hustota: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001593
CAS číslo: 84-58-2
EINECS: 201-542-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03088