Tisk…
3-Quinolinecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
177148-1G 177148-25G 177148-5G
SIAL177148-1GEA 2230 CZK
SIAL177148-1G SIAL177148-25G SIAL177148-5G
3-Quinolinecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
3-Quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Bod varu: 345 °C (1013 hPa)
Bod tání: 282…283 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006770
CAS číslo: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3