4-Methoxybiphenyl ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L01260.06
L01260.14
L01260.06EA
1020
CZK
L01260.06
L01260.14
4-Methoxybiphenyl ≥98%
4-Methoxybiphenyl
Purity: 98+%
CAS No.: 613-37-6
Molecular Formula: C13H12O
Formula Weight: 184.24
Melting Point: 86-90°
Boiling Point: 157°/10mm
MDL No.: MFCD00014897
Vzorec:
C₁₃H₁₂O Bod varu: 157 °C (10 mmHg) Bod tání: 86…90 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014897 CAS číslo: 613-37-6 EINECS: 210-339-8 |