Tisk…
2-tert-Butyl-p-cresol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-tert-Butyl-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-tert-Butyl-4-methylphenol, 3-tert-Butyl-4-hydroxytoluene
B23545.22 B23545.36
B23545.22EA 965 CZK
B23545.22 B23545.36
2-tert-Butyl-p-cresol ≥99%
2-tert-Butyl-p-cresol
Purity: 99% CAS No.: 2409-55-4 Molecular Formula: C11H16O Formula Weight: 164.25 Flash Point: 105°(221°F) Melting Point: 49-54° Boiling Point: 237° Beilstein Reference: 1817645 UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002381
Vzorec: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Bod varu: 237 °C
Bod tání: 49…54 °C
Hustota: 0,961 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 105 °C (221 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002381
CAS číslo: 2409-55-4
EINECS: 219-314-6
UN: 2430
ADR: 8,III