Tisk…
ω-Bromo-4-methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: α-Bromo-4-methylacetophenone, Bromomethyl p-methylphenyl ketone, 2-Bromo-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-1-(p-tolyl)ethanone, 4-Methylphenacyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
159530-25G 159530-5G
SIAL159530-25GEA 4520 CZK
SIAL159530-25G SIAL159530-5G
ω-Bromo-4-methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω-Bromo-4-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₉BrO
MW: 213.07
Bod varu: 105 °C (0.1 mmHg)
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000203
CAS číslo: 619-41-0
EINECS: 210-595-0