Tisk…
ω-Bromo-4-methylacetophenone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: α-Bromo-4-methylacetophenone, Bromomethyl p-methylphenyl ketone, 2-Bromo-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-1-(p-tolyl)ethanone, 4-Methylphenacyl bromide
170390050 170390250 170391000
ACRO170390050EA 1450 CZK
ACRO170390050 ACRO170390250 ACRO170391000
ω-Bromo-4-methylacetophenone 97%
ω-Bromo-4-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₉BrO
MW: 213.07
Bod varu: 105
Bod tání: 52…53 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000203
CAS číslo: 619-41-0
EINECS: 210-595-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %