Dibenzoylmethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D33454-100G
D33454-25G
SIALD33454-100GEA
5160
CZK
SIALD33454-100G
SIALD33454-25G
Dibenzoylmethane, Sigma-Aldrich®
Dibenzoylmethane
Vzorec:
(C₆H₅)C(O)CH₂C(O)(C₆H₅) Bod varu: 357 °C (1013 hPa) Bod tání: 74…77 °C Hustota: 0,8 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003085 CAS číslo: 120-46-7 EINECS: 204-398-9 Merck Index: 13,03033 |