Tisk…
Dibenzoylmethane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
112600250 112601000 112600100 112605000
ACRO112600250EA 1620 CZK
ACRO112600250 ACRO112601000 ACRO112600100 ACRO112605000
Dibenzoylmethane 98%
Dibenzoylmethane
Vzorec: (C₆H₅)C(O)CH₂C(O)(C₆H₅)
Bod varu: 219…221 °C (18 mmHg)
Bod tání: 75…79 °C
Hustota: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003085
CAS číslo: 120-46-7
EINECS: 204-398-9
Merck Index: 13,03033
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥97.5 %